Drukuj
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 1120 PLN
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy 98+%
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
Formuła: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Gęstość: 1,56 g/cm³
Temp. Zapłonu: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004289
Numer CAS: 67-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-652-8
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,07202
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %