Drukuj
8-Aminocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
855294-1G 855294-5G
SIAL855294-1GEA 331 PLN
SIAL855294-1G SIAL855294-5G
8-Aminocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
8-Aminocaprylic acid
Formuła: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 289
Temp. topnienia: 192…192.5 °C
Gęstość: 1.221 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008245
Numer CAS: 1002-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-687-9