Drukuj
8-Aminocaprylic acid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
226830010 226830050
ACRO226830010EA 262 PLN
ACRO226830010 ACRO226830050
8-Aminocaprylic acid 99+%
8-Aminocaprylic acid
Formuła: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 289
Temp. topnienia: 194…196 °C
Gęstość: 1.221
Numer MDL: MFCD00008245
Numer CAS: 1002-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-687-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %