7-Aminoenanthic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
7-Aminoheptanoic acid, 7-Aminoheptylic acid
H27519.03
H27519.06
H27519.03EA
982
PLN
H27519.03
H27519.06
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Purity: 98%
CAS No.: 929-17-9
Molecular Formula: H2N(CH2)6CO2H
Formula Weight: 145.19
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 906887
Formuła:
C₇H₁₅NO₂ MW: 145.2 g/mol Temp. topnienia: 194…196 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008242 Numer CAS: 929-17-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-197-5 |