Drukuj
wapnia octan xhydrat 99.0-100.5% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of FCC, E263, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
25011-25KG 25011-1KG 25011-6X1KG
25011-25KGEA 1930 PLN
25011-25KG 25011-1KG 25011-6X1KG
wapnia octan xhydrat 99.0-100.5% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of FCC, E263, Fluka™
wapnia octan xhydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Gęstość: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150019
Numer CAS: 114460-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9
Klasyfikacja Merck : 12,01683
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 100.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 7.0 %
Water insoluble matter Max. 0.3 %
pH (10 %, 20°C) 7 - 9.0
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %
Fluoride (F) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Formic acid, formiates other impurities (HCOOH) Max. 1000 ppm