Drukuj
jodooctan sodu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium 2-iodoacetate, Iodoacetic Acid, Sodium Salt
170970250 170971000
ACRO170970250EA 597 PLN
ACRO170970250 ACRO170971000
jodooctan sodu 99%
jodooctan sodu
Formuła: C₂H₂INaO₂
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temp. Zapłonu: 208 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002686
Numer CAS: 305-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-165-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
Stabilizer hydroquinone: approx. 0.05 %