Drukuj
Octan litu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4158-100G L4158-1KG L4158-250G
SIALL4158-100GEA 347 PLN
SIALL4158-100G SIALL4158-1KG SIALL4158-250G
Octan litu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Octan litu dihydrat
Formuła: H₃CCOOLi·2H₂O
Temp. topnienia: 291 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066949
Numer CAS: 6108-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-914-3
Klasyfikacja Merck : 13,05543