Drukuj
Octan litu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetic acid lithium salt
62393-100G-F 62393-500G-F
SIAL62393-100G-FEA 629 PLN
SIAL62393-100G-F SIAL62393-500G-F
Octan litu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Octan litu dihydrat
Formuła: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102.02 g/mol
Temp. topnienia: 291
Gęstość: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066949
Numer CAS: 6108-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-914-3
Klasyfikacja Merck : 13,05543