Octan litu dihydrat, reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetic acid lithium salt
13417.30
13417.A1
13417.30EA
454
PLN
13417.30
13417.A1
Octan litu dihydrat, reagent
Octan litu dihydrat
CAS No.: 6108-17-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O
Formula Weight: 102.01 (65.98anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 1.300
Appearance: White
Melting Point: 54-57°
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3564320
Merck Reference: 14,5521
MDL No.: MFCD00066949
Formuła:
H₃CCOOLi·2H₂O MW: 102.02 g/mol Temp. topnienia: 54…57 °C Gęstość: 1.300 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066949 Numer CAS: 6108-17-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-914-3 Klasyfikacja Merck : 14,5521 |