Drukuj
Octan litu dihydrat 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid lithium salt
199840010 199842500
ACRO199840010EA 1120 PLN
ACRO199840010 ACRO199842500
Octan litu dihydrat 98%, extra pure
Octan litu dihydrat
Formuła: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102.02 g/mol
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066949
Numer CAS: 6108-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-914-3
Klasyfikacja Merck : 13,05543
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystalline powder and/or chunks
pH 7.5 to 9.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)