Drukuj
Octan litu, bezwodny 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
297110250 297111000
ACRO297110250EA 299 PLN
ACRO297110250 ACRO297111000
Octan litu, bezwodny 99+% for analysis
Octan litu
Formuła: H₃CCOOLi
Temp. topnienia: 280…285 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013057
Numer CAS: 546-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-914-3
Klasyfikacja Merck : 12,05544
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm