Drukuj
Bursztynian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
112755-100G 112755-500G
SIAL112755-100GEA 144 PLN
SIAL112755-100G SIAL112755-500G
Bursztynian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Bursztynian dimetylu
Formuła: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 200
Temp. topnienia: 18…19 °C
Gęstość: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008466
Numer CAS: 106-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-419-9
Klasyfikacja Merck : 12,09038