Drukuj
Octan 2-metoksyetylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester metoksyetylowy kwasu octowego, Octan metyloglikolu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06061.1000 8.06061.9025
8.06061.1000EA 339 PLN
8.06061.1000 8.06061.9025
Octan 2-metoksyetylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Octan 2-metoksyetylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008719
Numer CAS: 110-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-772-9
Jednostka: 1189
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,06119
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 144 - 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4019 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Evaporation Number 30