Drukuj
Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Octan 1-metoksy-2-propylu, Octan 1-metoksypropan-2-ylu, Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
413900010 413900050
ACRO413900010EA 435 PLN
ACRO413900010 ACRO413900050
Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego 99%
Ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 145.8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038500
Numer CAS: 108-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-603-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %