Drukuj
Octan 2-etoksyetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etoksyetylowy kwasu octowego, Octan etyloglikolu
M-Clarity™ quality level = MQ200
109967-1L 109967-2.5L 109967-25ML
SIAL109967-1LEA 310 PLN
SIAL109967-1L SIAL109967-2.5L SIAL109967-25ML
Octan 2-etoksyetylu, Sigma-Aldrich®
Octan 2-etoksyetylu
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Numer MDL: MFCD00009251
Numer CAS: 111-15-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-839-2
Jednostka: 1172
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03787