Octan 2-etoksyetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester etoksyetylowy kwasu octowego, Octan etyloglikolu
A13639.0F
A13639.AP
A13639.0FEA
545
PLN
A13639.0F
A13639.AP
Octan 2-etoksyetylu ≥98%
Octan 2-etoksyetylu
Purity: 98+%
CAS No.: 111-15-9
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Fruit-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1748677
Merck Reference: 14,3751
UN No.: 1172
MDL No.: MFCD00009251
Formuła:
C₆H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 155…157 °C Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 0,975 Temp. Zapłonu: 52 °C (126 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009251 Numer CAS: 111-15-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-839-2 Jednostka: 1172 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,3751 |