Drukuj
Octan 2-butoksyetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego, Octan butyloglikolu
M-Clarity™ quality level = MQ200
307289-1L 307289-25ML
SIAL307289-1LEA 262 PLN
SIAL307289-1L SIAL307289-25ML
Octan 2-butoksyetylu, Sigma-Aldrich®
Octan 2-butoksyetylu
Formuła: C₈H₁₆O₃
Temp. Wrzenia: 192 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Numer MDL: MFCD00009457
Numer CAS: 112-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-933-3