Drukuj
Octan 2-butoksyetylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego, Octan butyloglikolu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01395.1000 8.01395.2500
8.01395.1000EA 335 PLN
8.01395.1000 8.01395.2500
Octan 2-butoksyetylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Octan 2-butoksyetylu
Formuła: C₈H₁₆O₃
Temp. Wrzenia: 192 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Numer MDL: MFCD00009457
Numer CAS: 112-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-933-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -64 - -62 °C
Molar Mass 160.21 g/mol
Boiling Point 194 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.31 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4138 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.4 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Evaporation number 190