Drukuj
Octan 2-butoksyetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 243 PLN
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
Octan 2-butoksyetylu 98%
Octan 2-butoksyetylu
Formuła: C₈H₁₆O₃
Temp. Wrzenia: 193,5 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,9385 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009457
Numer CAS: 112-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-933-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA