Methyl undecanoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05939.06
L05939.14
L05939.06EA
268
PLN
L05939.06
L05939.14
Methyl undecanoate ≥99%
Methyl undecanoate
Purity: 99%
CAS No.: 1731-86-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2CH3
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -10°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1762129
MDL No.: MFCD00008957
Formuła:
C₁₂H₂₄O₂ Temp. Wrzenia: 246…248 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,871 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008957 Numer CAS: 1731-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-053-2 |