Drukuj
Methyl tridecanoate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0627-10G T0627-1G
SIALT0627-10GEA 1830 PLN
SIALT0627-10G SIALT0627-1G
Methyl tridecanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl tridecanoate
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00008977
Numer CAS: 1731-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-054-8