Drukuj
Palmitanian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W509531-1KG W509531-4KG W509531-8KG W509531-SAMPLE
SIALW509531-1KGEA 441 PLN
SIALW509531-1KG SIALW509531-4KG SIALW509531-8KG SIALW509531-SAMPLE
Palmitanian metylu, Sigma-Aldrich®
Palmitanian metylu
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 417 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008994
Numer CAS: 112-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-966-3