Drukuj
Palmitanian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
P5177-1G P5177-25G P5177-5G
SIALP5177-1GEA 191 PLN
SIALP5177-1G SIALP5177-25G SIALP5177-5G
Palmitanian metylu, Sigma-Aldrich®
Palmitanian metylu
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 417
Temp. topnienia: 29.9
Gęstość: 0.8804 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008994
Numer CAS: 112-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-966-3