Drukuj
Palmitanian metylu
Dostawca: Cayman Chemical
10007358-1 10007358-5 10007358-10 10007358-25
CAYM10007358-1EA 115 PLN
CAYM10007358-1 CAYM10007358-5 CAYM10007358-10 CAYM10007358-25
Palmitanian metylu
Palmitanian metylu
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 417 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008994
Numer CAS: 112-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-966-3