Drukuj
Palmitanian etylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18775.0005 8.18775.0250
8.18775.0005EA 109 PLN
8.18775.0005 8.18775.0250
Palmitanian etylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Palmitanian etylu
Formuła: C₁₈H₃₆O₂
Temp. Wrzenia: 342 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008996
Numer CAS: 628-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-064-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 23 - 26 °C
Molar Mass 284.48 g/mol
Boiling Point 192 - 194 °C (13 hPa)
Flash Point 164 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)