Drukuj
Palmitynian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W515604-1KG W515604-9KG W515604-SAMPLE
SIALW515604-1KGEA 435 PLN
SIALW515604-1KG SIALW515604-9KG SIALW515604-SAMPLE
Palmitynian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Palmitynian izopropylu
Formuła: C₁₉H₃₈O₂
Temp. Wrzenia: 160 °C (2 mmHg)
Gęstość: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008993
Numer CAS: 142-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-571-1