Palmitynian izopropylu tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
L04276.AKEA
228
PLN
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
Palmitynian izopropylu tech. 85%, Technical Grade
Palmitynian izopropylu
Purity: 85%
CAS No.: 142-91-6
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 298.51
Flash Point: 183°(361°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 160°/2mm
Beilstein Reference: 1786567
MDL No.: MFCD00008993
Formuła:
C₁₉H₃₈O₂ MW: 298.51 g/mol Temp. Wrzenia: 160 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 11…13 °C Gęstość: 0.852 Temp. Zapłonu: 183 °C (361 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008993 Numer CAS: 142-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-571-1 |