Drukuj
Enantanian metylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14926.0100 8.14926.0500
8.14926.0100EA 225 PLN
8.14926.0100 8.14926.0500
Enantanian metylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Enantanian metylu
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 172 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009537
Numer CAS: 106-73-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-428-8
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,04695
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -56 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 173 °C (1013 hPa)
Flash Point 57 °C
Density 0.880 g/cm3 (20 °C)