Drukuj
Octan 2-metylobutylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid 2-Methylbutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W364401-1KG-K W364401-4KG-K W364401-9KG-K
SIALW364401-1KG-KEA 401 PLN
SIALW364401-1KG-K SIALW364401-4KG-K SIALW364401-9KG-K
Octan 2-metylobutylu, Sigma-Aldrich®
Octan 2-metylobutylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 140…142 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040494
Numer CAS: 624-41-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-843-8
Jednostka: 1104
ADR: 3,III