Drukuj
Octan 2-etyloheksylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ300
W514705-1KG-K W514705-9KG-K
SIALW514705-1KG-KEA 364 PLN
SIALW514705-1KG-K SIALW514705-9KG-K
Octan 2-etyloheksylu, Sigma-Aldrich®
Octan 2-etyloheksylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 198
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0.8726 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00027249
Numer CAS: 103-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-079-1
Klasyfikacja Merck : 12,06860