Drukuj
Octan 2-etyloheksylu zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
8.14342.1000 8.14342.0250
8.14342.1000EA 258 PLN
8.14342.1000 8.14342.0250
Octan 2-etyloheksylu zS, Sigma-Aldrich®
Octan 2-etyloheksylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 198
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0.8726 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00027249
Numer CAS: 103-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-079-1
Klasyfikacja Merck : 12,06860
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -92 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.28 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4204 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.76 - 8.14 %(V)
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 268 °C