Octan 2-etyloheksylu 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B23257.AK
B23257.AU
B23257.AKEA
198
PLN
B23257.AK
B23257.AU
Octan 2-etyloheksylu 99
Octan 2-etyloheksylu
Purity: 99%
CAS No.: 103-09-3
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1758321
Merck Reference: 14,6763
MDL No.: MFCD00027249
Formuła:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172.27 g/mol Temp. Wrzenia: 199…200 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0.870 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027249 Numer CAS: 103-09-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-079-1 Klasyfikacja Merck : 12,06860 |