Dekanian metylu, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21479-1ML
21479-5ML
21479-1MLEA
367
PLN
21479-1ML
21479-5ML
Dekanian metylu, Supelco®
Dekanian metylu
Formuła:
C₁₁H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 224 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 0,8724 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 94 °C |
Numer MDL:
MFCD00009580 Numer CAS: 110-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-766-6 |