Dekanian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15658.18
A15658.22
A15658.30
A15658.18EA
359
PLN
A15658.18
A15658.22
A15658.30
Dekanian metylu ≥99%
Dekanian metylu
Purity: 99%
CAS No.: 110-42-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -18°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1759170
MDL No.: MFCD00009580
Formuła:
C₁₁H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 223…225 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 0,877 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009580 Numer CAS: 110-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-766-6 |