Drukuj
Dekanian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243213-100G-K W243213-1KG-K W243213-4KG-K
SIALW243213-100G-KEA 0 PLN
SIALW243213-100G-K SIALW243213-1KG-K SIALW243213-4KG-K
Dekanian etylu, Sigma-Aldrich®
Dekanian etylu
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009581
Numer CAS: 110-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-761-9
Klasyfikacja Merck : 13,03811