Dekanian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
A10657.0E
A10657.22
A10657.36
A10657.0EEA
2370
PLN
A10657.0E
A10657.22
A10657.36
Dekanian etylu ≥99%
Dekanian etylu
Purity: 99%
CAS No.: 110-38-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH3
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -20°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1762128
Merck Reference: 14,3776
MDL No.: MFCD00009581
Formuła:
C₁₂H₂₄O₂ Temp. Wrzenia: 250…252 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0,862 Temp. Zapłonu: 102 °C (216 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009581 Numer CAS: 110-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-761-9 Klasyfikacja Merck : 14,3776 |