Drukuj
Dekanian etylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
165000050 165001000 165005000 165000025
ACRO165000050EA 130 PLN
ACRO165000050 ACRO165001000 ACRO165005000 ACRO165000025
Dekanian etylu 99+%
Dekanian etylu
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 245 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,8665 g/cm³
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009581
Numer CAS: 110-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-761-9
Klasyfikacja Merck : 13,03811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.864 to 0.869 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g