Drukuj
Maślan heksylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Butyric acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256803-1KG-K W256803-20KG-K W256803-9KG-K
SIALW256803-1KG-KEA 392 PLN
SIALW256803-1KG-K SIALW256803-20KG-K SIALW256803-9KG-K
Maślan heksylu, Sigma-Aldrich®
Maślan heksylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 205
Gęstość: 0.865 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00048884
Numer CAS: 2639-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-136-6