Chlorek palmitoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13812.22
A13812.36
A13812.22EA
559
PLN
A13812.22
A13812.36
Chlorek palmitoilu ≥98%
Chlorek palmitoilu
Purity: 98%
CAS No.: 112-67-4
Molecular Formula: C16H31ClO
Formula Weight: 274.88
Flash Point: 182°(359°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: ca 9-12°
Boiling Point: 174°/0.5mm
Beilstein Reference: 972409
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000742
Formuła:
C₁₆H₃₁ClO Temp. Wrzenia: 174 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 9…12 °C Gęstość: 0,906 Temp. Zapłonu: 182 °C (359 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000742 Numer CAS: 112-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-996-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |