Drukuj
Chlorek palmitoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
304291000 304295000 304290025
ACRO304291000EA 440 PLN
ACRO304291000 ACRO304295000 ACRO304290025
Chlorek palmitoilu 98%
Chlorek palmitoilu
Formuła: C₁₆H₃₁ClO
Temp. Wrzenia: 199 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 9…14 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000742
Numer CAS: 112-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-996-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98 to 101 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 % (as palmitic acid)
Phosphorus (P) ≤150 ppm