Drukuj

Chlorek heptanoilu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

147249-100G 147249-25G
SIAL147249-100GEA 485 PLN
SIAL147249-100G SIAL147249-25G
Chlorek heptanoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek heptanoilu
Formuła: C₇H₁₃ClO
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9669 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00000763
Numer CAS: 2528-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-775-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR