Chlorek heptanoilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 2528-61-2
Molecular Formula: C7H13ClO
Formula Weight: 148.63
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Acrid
Melting Point: -84°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 605636
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000763
Formuła:
C₇H₁₃ClO Temp. Wrzenia: 172…174 °C Temp. topnienia: –84 °C Gęstość: 0,960 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000763 Numer CAS: 2528-61-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-775-3 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |