Drukuj
Chlorek heptanoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Heptanoylchloride
164261000 164265000 164260250
ACRO164261000EA 597 PLN
ACRO164261000 ACRO164265000 ACRO164260250
Chlorek heptanoilu 99%
Chlorek heptanoilu
Formuła: C₇H₁₃ClO
MW: 148.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 173 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000763
Numer CAS: 2528-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-775-3
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %