Drukuj
triacetyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
139220010 139220025 139225000 139220100 139220000
ACRO139220010EA 364 PLN
ACRO139220010 ACRO139220025 ACRO139225000 ACRO139220100 ACRO139220000
triacetyna 99%
triacetyna
Formuła: C₉H₁₄O₆
Temp. Wrzenia: 258 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1,155 g/cm³
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008716
Numer CAS: 102-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-051-9
Klasyfikacja Merck : 13,09664
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Density (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml
GC ≥98.5 %