Drukuj
trimaślan glycerylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150881000 150882500 150880010
ACRO150881000EA 193 PLN
ACRO150881000 ACRO150882500 ACRO150880010
trimaślan glycerylu 97%
trimaślan glycerylu
Formuła: C₁₅H₂₆O₆
Temp. Wrzenia: 305…310 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 1,0335 g/cm³
Temp. Zapłonu: 173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009392
Numer CAS: 60-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-451-5
Klasyfikacja Merck : 12,09750
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤70 APHA
Identification Passes test
Specific gravity (20°C) 1.032 to 1.035