zasadowy węglan bizmutu (III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
A12483.0B
A12483.18
A12483.30
A12483.0BEA
2220
PLN
A12483.0B
A12483.18
A12483.30
zasadowy węglan bizmutu (III)
zasadowy węglan bizmutu (III)
CAS No.: 5892-10-4
Molecular Formula: (BiO)2CO3
Formula Weight: 509.97
Merck Reference: 14,1282
MDL No.: MFCD00010877
Formuła:
(BiO)₂CO₃ MW: 509.97 g/mol Gęstość: 6.86 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010877 Numer CAS: 5892-10-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-567-9 Klasyfikacja Merck : 13,01283 |