zasadowy węglan bizmutu (III) ≥98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
Purity: 98.5% min
CAS No.: 5892-10-4
Molecular Formula: (BiO)2CO3 (approximate)
Formula Weight: 509.97
Physical Form: Powder
Density: 6.86
Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in nitric acid, hydrochloric acid, concentrated acetic acid
Merck Reference: 14,1282
MDL No.: MFCD00010877
Opacifier in X-ray diagnosis, enamel fluxes, ceramic glazes
Formuła:
(BiO)₂CO₃ MW: 509.97 g/mol Gęstość: 6.86 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010877 Numer CAS: 5892-10-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-567-9 Klasyfikacja Merck : 13,01283 |