Acetylooctan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester metylowy kwasu acetylooctowego
A13696.0B
A13696.0I
A13696.30
A13696.0BEA
476
PLN
A13696.0B
A13696.0I
A13696.30
Acetylooctan metylu ≥99%
Acetylooctan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 105-45-3
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Pleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 170°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 506727
Merck Reference: 14,6009
MDL No.: MFCD00008784
Formuła:
C₅H₈O₃ MW: 116.12 g/mol Temp. Wrzenia: 170 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 1.076 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008784 Numer CAS: 105-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-299-8 Klasyfikacja Merck : 12,06090 |