Drukuj
Acetylooctan metylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ester metylowy kwasu acetylooctowego
126150010 126150025 126151000 126150100
ACRO126150010EA 312 PLN
ACRO126150010 ACRO126150025 ACRO126151000 ACRO126150100
Acetylooctan metylu 99+%
Acetylooctan metylu
Formuła: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 169…170 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 1.077 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008784
Numer CAS: 105-45-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-299-8
Klasyfikacja Merck : 12,06090
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %