Drukuj
Acetooctan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: tert-Butyl Acetoacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
537594-100ML 537594-1L 537594-500ML 537594-4L
SIAL537594-100MLEA 198 PLN
SIAL537594-100ML SIAL537594-1L SIAL537594-500ML SIAL537594-4L
Acetooctan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Acetooctan tert-butylu
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 190
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 0.9756 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76
Numer MDL: MFCD00008811
Numer CAS: 1694-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-904-5